n-Tricosane 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Tricosane
421600050
421600010
421600250
ACRO421600050EA
64.8
EUR
ACRO421600050
ACRO421600010
ACRO421600250
n-Tricosane 98%
n-Tricosane
Formule:
H₃C(CH₂)₂₁CH₃ MW: 324.63 g/mol Kookpunt: 380 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 47…50 °C Vlampunt: 113 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009350 CAS nummer: 638-67-5 EINECS: 211-347-4 |
Specification Test Results
Appearance | White Crystals, flakes and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 47 to 50 °C |
GC | ≥97.5 % |