n-Tricosane ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Tricosane
A14577.06 A14577.14 A14577.22
A14577.06EA 65.7 EUR
A14577.06 A14577.14 A14577.22
n-Tricosane ≥99%
n-Tricosane
Purity: 99% CAS No.: 638-67-5 Molecular Formula: CH3(CH2)21CH3 Formula Weight: 324.64 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4468 Melting Point: 47-50° Boiling Point: 199-200°/3mm Beilstein Reference: 1756000 MDL No.: MFCD00009350
Formule: H₃C(CH₂)₂₁CH₃
MW: 324.63 g/mol
Kookpunt: 199…200 °C (3 mmHg)
Smeltpunt: 47…50 °C
Dichtheid: 0.7969
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009350
CAS nummer: 638-67-5
EINECS: 211-347-4