n-Tridecaan 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Tridecane
139510250 139511000 139515000
ACRO139510250EA 44.4 EUR
ACRO139510250 ACRO139511000 ACRO139515000
n-Tridecaan 99+%
n-Tridecaan
Formule: H₃C(CH₂)₁₁CH₃
Kookpunt: 234 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 5…4 °C
Dichtheid: 0,75 g/cm³
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008979
CAS nummer: 629-50-5
EINECS: 211-093-4
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %