n-Tridecaan ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Tridecane
A18220.14
A18220.22
A18220.36
A18220.14EA
38.3
EUR
A18220.14
A18220.22
A18220.36
n-Tridecaan ≥98%
n-Tridecaan
Purity: 98+%
CAS No.: 629-50-5
Molecular Formula: C13H28
Formula Weight: 184.37
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: -5°
Boiling Point: 235°
Beilstein Reference: 1733089
MDL No.: MFCD00008979
Formule:
H₃C(CH₂)₁₁CH₃ Kookpunt: 235 °C Smeltpunt: –5 °C Dichtheid: 0,755 Vlampunt: 79 °C (174 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008979 CAS nummer: 629-50-5 EINECS: 211-093-4 UN: 3295 ADR: 3,III |