n-Tridecaan, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Tridecane
M-Clarity™ quality level = MQ100
91490-5ML 91490-50ML
91490-5MLEA 62.1 EUR
91490-5ML 91490-50ML
n-Tridecaan, Supelco®
n-Tridecaan
Formule: H₃C(CH₂)₁₁CH₃
Kookpunt: 235,4 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,7564 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008979
CAS nummer: 629-50-5
EINECS: 211-093-4
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43c42cf66160d11a4004d21e6323072eee43f1a5&vid=b0de72c4b3fd6d9c0ca28ae4c64885442caf2a11&prid=web&clid=SAPDAM