n-Undecaan 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Undecane
140661000 140665000 140660025 140660100
ACRO140661000EA 69.6 EUR
ACRO140661000 ACRO140665000 ACRO140660025 ACRO140660100
n-Undecaan 99%
n-Undecaan
Formule: H₃C(CH₂)₉CH₃
MW: 156.31 g/mol
Kookpunt: 196 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –26 °C
Dichtheid: 0.74 g/cm³
Vlampunt: 65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008959
CAS nummer: 1120-21-4
EINECS: 214-300-6
UN: 2330
ADR: 3 III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %