n-Undecaan zS, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Undecane
MQ200
8.18629.0100
8.18629.0500
8.18629.0050
8.18629.0100EA
92.3
EUR
8.18629.0100
8.18629.0500
8.18629.0050
n-Undecaan zS, Sigma-Aldrich®
n-Undecaan
Formule:
H₃C(CH₂)₉CH₃ MW: 156.31 g/mol Kookpunt: 196 Smeltpunt: –26.7 °C Dichtheid: 0.7416 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 60 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008959 CAS nummer: 1120-21-4 EINECS: 214-300-6 UN: 2330 ADR: 3 III |
Specification Test Results
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Melting Point | -26 °C |
Molar Mass | 156.31 g/mol |
Boiling Point | 195 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.6 hPa (20 °C) |
Flash Point | 60 °C |
Explosion Limit | 0.6 - 6.5 %(V) |
Density | 0.74 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 220 °C |
Viscosity Kinematic |