n-Undecaan
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
8844.1 8844.2
ROTH8844.1EA 0 EUR
ROTH8844.1 ROTH8844.2
n-Undecaan
n-Undecaan
Formule: H₃C(CH₂)₉CH₃
Kookpunt: 196 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,7416 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008959
CAS nummer: 1120-21-4
EINECS: 214-300-6
UN: 2330
ADR: 3,III