1,2-Dibromo-2-methylpropane 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
406490050 406490250 406492500
ACRO406490050EA 24.8 EUR
ACRO406490050 ACRO406490250 ACRO406492500
1,2-Dibromo-2-methylpropane 98%
1,2-Dibromo-2-methylpropane
Formule: C₄H₈Br₂
Kookpunt: 150 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: -70,1 °C
Dichtheid: 1,79 g/cm³
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000126
CAS nummer: 594-34-3
EINECS: 209-835-7
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5083 to 1.5103 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %