1,5-Dibromo-3-methylpentane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B20521.06 B20521.14
B20521.06EA 76.2 EUR
B20521.06 B20521.14
1,5-Dibromo-3-methylpentane ≥98%
1,5-Dibromo-3-methylpentane
Purity: 98+% CAS No.: 4457-72-1 Molecular Formula: C6H12Br2 Formula Weight: 243.98 Flash Point: 101°(214°F) Refractive Index: 1.5080 Boiling Point: 233° MDL No.: MFCD00039200
Formule: C₆H₁₂Br₂
MW: 243.97 g/mol
Kookpunt: 233 °C
Dichtheid: 1.58
Vlampunt: 101 °C (214 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039200
CAS nummer: 4457-72-1