Neopentyl bromide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2,2-Dimethyl-1-propyl bromide, 1-Bromo-2,2-dimethylpropane
L03579.06
L03579.14
L03579.06EA
65.5
EUR
L03579.06
L03579.14
Neopentyl bromide ≥98%
Neopentyl bromide
Purity: 98%
CAS No.: 630-17-1
Molecular Formula: (CH3)3CCH2Br
Formula Weight: 151.05
Flash Point: 6°(42°F)
Refractive Index: 1.4360
Boiling Point: 104-106°
Beilstein Reference: 1730989
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000209
Formule:
C₅H₁₁Br Kookpunt: 104…106 °C Dichtheid: 1,195 Vlampunt: 6 °C (42 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000209 CAS nummer: 630-17-1 EINECS: 211-132-5 UN: 1993 ADR: 3,II |