1-Bromo-2-methylpropane 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
168835000 168830025 168831000
ACRO168835000EA 97.1 EUR
ACRO168835000 ACRO168830025 ACRO168831000
1-Bromo-2-methylpropane 98+%
1-Bromo-2-methylpropane
Formule: C₄H₉Br
Kookpunt: 90…92 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –119 °C
Dichtheid: 1,26 g/cm³
Vlampunt: 18 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000217
CAS nummer: 78-77-3
EINECS: 201-141-2
UN: 2342
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05152
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %