1-Bromo-2-methylpropane zS, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Isobutyl bromide
MQ200
8.01549.0250 8.01549.1000
8.01549.0250EA 42.9 EUR
8.01549.0250 8.01549.1000
1-Bromo-2-methylpropane zS, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2-methylpropane
Formule: C₄H₉Br
MW: 137.02 g/mol
Kookpunt: 91
Smeltpunt: –118 °C
Dichtheid: 1.265 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000217
CAS nummer: 78-77-3
EINECS: 201-141-2
UN: 2342
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05152
Order Now
Specification Test Results
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -118 °C
Molar Mass 137.01 g/mol
Boiling Point 92 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 41 hPa (20 °C)
Flash Point 19 °C
Refractive Index 1.435 (20 °C, 589 nm)
Density 1.26 g/cm3 (20 °C)