Methylisopropylketon 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
218770010 218772500 218770051
ACRO218770010EA 187 EUR
ACRO218770010 ACRO218772500 ACRO218770051
Methylisopropylketon 98%
Methylisopropylketon
Formule: C₅H₁₀O
Kookpunt: 94 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –92 °C
Dichtheid: 0,8 g/cm³
Vlampunt: 6 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008919
CAS nummer: 563-80-4
EINECS: 209-264-3
UN: 2397
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06164
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3855 to 1.3905 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %