4,4-Dimethyl-2-pentaanon 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
159710050 159710250 159711000
ACRO159710050EA 84.9 EUR
ACRO159710050 ACRO159710250 ACRO159711000
4,4-Dimethyl-2-pentaanon 99%
4,4-Dimethyl-2-pentaanon
Formule: C₇H₁₄O
Kookpunt: 125…130 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –64 °C
Dichtheid: 0,804 g/cm³
Vlampunt: 18 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008854
CAS nummer: 590-50-1
EINECS: 209-685-2
UN: 1224
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4025 to 1.4045 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %