4-Methyl-2-pentaanon 98.5+% ACS
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
423960010
423965000
423960025
ACRO423960010EA
66
EUR
ACRO423960010
ACRO423965000
ACRO423960025
4-Methyl-2-pentaanon 98.5+% ACS
4-Methyl-2-pentaanon
Formule:
(CH₃)₂CHCH₂COCH₃ Kookpunt: 117,4 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –84 °C Dichtheid: 0,8 g/cm³ Vlampunt: 14 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008938 CAS nummer: 108-10-1 EINECS: 203-550-1 UN: 1245 ADR: 3,II Merck Index: 13,05227 |
|
Specification Test Results
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
Titrable acid | ≤0.002 meq/g |