4-Methyl-2-pentaanon, EMPLURA®, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20820.2500
8.20820.9190
8.20820.2500EA
134
EUR
8.20820.2500
8.20820.9190
4-Methyl-2-pentaanon, EMPLURA®, Supelco®
4-Methyl-2-pentaanon
Formule:
(CH₃)₂CHCH₂COCH₃ Kookpunt: 117,4 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –84 °C Dichtheid: 0,801 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 16 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008938 CAS nummer: 108-10-1 EINECS: 203-550-1 UN: 1245 ADR: 3,II Merck Index: 13,05227 |