4-Methyl-2-pentaanon ≥97%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
25655.295EA 96.9 EUR
25655.295 25655.364 25655.466
4-Methyl-2-pentaanon ≥97%, TECHNICAL
4-Methyl-2-pentaanon
Formule: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Kookpunt: 117,4 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –84 °C
Dichtheid: 0,801 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 16 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008938
CAS nummer: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 97 %