4-Methyl-2-pentaanon ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
25656.298EA
79.4
EUR
25656.298
25656.323
25656.367
4-Methyl-2-pentaanon ≥98%, GPR RECTAPUR®
4-Methyl-2-pentaanon
Formule:
(CH₃)₂CHCH₂COCH₃ Kookpunt: 117,4 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –84 °C Dichtheid: 0,801 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 16 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008938 CAS nummer: 108-10-1 EINECS: 203-550-1 UN: 1245 ADR: 3,II Merck Index: 13,05227 |
|
Specification Test Results
Assay | Min. 98 % |
IR Spectrum | Passes test |
Boiling point | 115 - 117 °C |
Density (20/4) | 0.790 - 0.810 |
Evaporation residue | Max. 0.02 % |