4-Hydroxy-3-methylbutanone tech. 85%, Technical Grade
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H28483.06 H28483.03
H28483.06EA 506 EUR
H28483.06 H28483.03
4-Hydroxy-3-methylbutanone tech. 85%, Technical Grade
4-Hydroxy-3-methylbutanone
Purity: 85% CAS No.: 3393-64-4 Molecular Formula: C5H10O2 Formula Weight: 102.13 Refractive Index: 1.4325
Formule: C₅H₁₀O₂
Kookpunt: 90 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,9908 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004739
CAS nummer: 3393-64-4
EINECS: 222-238-6