4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Diacetone alcohol
121480010
121480025
121482500
121480100
121480010.EA
41.2
EUR
121480010.
121480025.
121482500.
121480100.
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon 99%
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon
Formule:
(CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃ MW: 116.16 g/mol Kookpunt: 166 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –42.8 °C Dichtheid: 0.9385 g/cm³ Vlampunt: 58 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004471 CAS nummer: 123-42-2 EINECS: 204-626-7 UN: 1148 ADR: 3 III Bereik: 01-2119473975-21 Merck Index: 13,02983 |
|
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4220 to 1.4250 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |