2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
42005.03 42005.06
42005.03EA 63.8 EUR
42005.03 42005.06
2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione ≥98%
2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione
Purity: 98+% CAS No.: 18362-64-6 Molecular Formula: C9H16O2 Formula Weight: 156.22 Physical Form: Liquid Density: 0.91 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00015040
Metal chelating agent; preparation of metal diketonates for MOCVD
Formule: C₉H₁₆O₂
Kookpunt: 212 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,91
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015040
CAS nummer: 18362-64-6
EINECS: 242-234-8
UN: 1224
ADR: 3,III