3-Butylacetylacetone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A11236.09 A11236.18
A11236.09EA 166 EUR
A11236.09 A11236.18
3-Butylacetylacetone ≥98%
3-Butylacetylacetone
Purity: 98% CAS No.: 1540-36-9 Molecular Formula: C9H16O2 Formula Weight: 156.23 Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 101-104°/10mm MDL No.: MFCD00026235
Formule: C₉H₁₆O₂
Kookpunt: 101…104 °C (10 mmHg)
Dichtheid: 0,927
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00026235
CAS nummer: 1540-36-9
EINECS: 216-274-1