1-Chloro-2-methylpropane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L04181.18 L04181.30
L04181.18EA 41 EUR
L04181.18 L04181.30
1-Chloro-2-methylpropane ≥98%
1-Chloro-2-methylpropane
Purity: 98% CAS No.: 513-36-0 Molecular Formula: C4H9Cl Formula Weight: 92.57 Flash Point: -7°(19°F) Refractive Index: 1.3975 Odour: Sweet Melting Point: -131° Boiling Point: 68-69° Beilstein Reference: 635650 Merck Reference: 14,5138 UN No.: 1127 MDL No.: MFCD00000954
Formule: C₄H₉Cl
Kookpunt: 68…69 °C
Smeltpunt: –131 °C
Dichtheid: 0,879
Vlampunt: –7 °C (19 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000954
CAS nummer: 513-36-0
EINECS: 208-157-9
UN: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 14,5138