1-Chloro-3-methylbutane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L11371.09
L11371.18
L11371.09EA
32.2
EUR
L11371.09
L11371.18
1-Chloro-3-methylbutane ≥98%
1-Chloro-3-methylbutane
Purity: 98%
CAS No.: 107-84-6
Molecular Formula: C5H11Cl
Formula Weight: 106.60
Flash Point: 16°(60°F)
Refractive Index: 1.4090
Melting Point: -104°
Boiling Point: 99-100°
Beilstein Reference: 1730988
Merck Reference: 14,5116
UN No.: 1107
MDL No.: MFCD00013693
Formule:
C₅H₁₁Cl Kookpunt: 99…100 °C Smeltpunt: –104 °C Dichtheid: 0,880 Vlampunt: 16 °C (60 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013693 CAS nummer: 107-84-6 EINECS: 203-525-5 UN: 1107 ADR: 3,II Merck Index: 14,5116 |