2-Chloro-2-methylbutane 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A11703.06 A11703.14 A11703.22
A11703.06EA 31.1 EUR
A11703.06 A11703.14 A11703.22
2-Chloro-2-methylbutane 95%
2-Chloro-2-methylbutane
Purity: 95% CAS No.: 594-36-5 Molecular Formula: C5H11Cl Formula Weight: 106.60 Flash Point: -10°(14°F) Refractive Index: 1.4042 Melting Point: -73° Boiling Point: 85-86° Beilstein Reference: 1696930 UN No.: 1107 MDL No.: MFCD00000818
Formule: C₅H₁₁Cl
Kookpunt: 85…86 °C
Smeltpunt: –73 °C
Dichtheid: 0,866
Vlampunt: –10 °C (14 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000818
CAS nummer: 594-36-5
EINECS: 209-836-2
UN: 1107
ADR: 3,II