Microburetten, volgens Bang, rechte kraan, Schellbach-streep, BLAUBRAND®
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
24265 24269 924265
BRND24265EA 393 EUR
BRND24265 BRND24269 BRND924265
Microburetten, volgens Bang, rechte kraan, Schellbach-streep, BLAUBRAND®
Buretten
Borosilicaatglas 3.3, klasse AS, DE-M-markering.
  • Gejusteerd op 'Ex'
  • Schellbach-streep, ringmarkeringen bij de hoofdmaten
  • Met voet
Certificaten: DIN EN ISO 385
Bestelinformatie: Buretten met individueel certificaat (in plaats van conformiteit door batchcertificaat) zijn ook beschikbaar, gelieve VWR te contacteren voor meer informatie over het volledige gamma.