HILIC-kolommen (Hydrophilic Interaction Chromatography Columns), Asahipak NH2P
Leverancier: Resonac
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
F7630001 F6710016 F7630006 F7630002 F6713000 F7630005 F6710030 F7630007 F7630010
554-0880EA 1325 EUR
554-0880 554-2234 554-0878 554-0879 554-2236 554-4437 554-1773 554-1776 554-4502
HILIC-kolommen (Hydrophilic Interaction Chromatography Columns), Asahipak NH2P
Kolommen voor chromatografie
Op polymeer gebaseerde kolommen voor analyse van sacchariden.
  • Uitstekende chemische stabiliteit en bestand tegen afbraak na verloop van tijd
  • Reinigbaar met alkalische oplossing
  • Geschikt voor de ESLD-detector (Evaporative Light Scattering Detector), de CAD-detector (Corona Charged Aerosol Detector) en LC/MS (vloeistofchromatografie)
  • NH2P-40 is de hoogwaardigere versie van NH2P-50