1-Chloro-2-methyl-2-propanol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 558-42-9
Molecular Formula: C4H9ClO
Formula Weight: 108.57
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4400
Boiling Point: 124-128°
Beilstein Reference: 1697054
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00021807
Formule:
C₄H₉ClO Kookpunt: 124…128 °C Smeltpunt: –20 °C Dichtheid: 1,058 Vlampunt: 38 °C (100 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00021807 CAS nummer: 558-42-9 EINECS: 209-196-4 UN: 1987 ADR: 3,III |