tert-Pentylamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B24639.14 B24639.22
B24639.14EA 53.7 EUR
B24639.14 B24639.22
tert-Pentylamine 98%
tert-Pentylamine
Purity: 98% CAS No.: 594-39-8 Molecular Formula: CH3CH2C(CH3)2NH2 Formula Weight: 87.17 Flash Point: -1°(30°F) Refractive Index: 1.3995 Odour: Amine-like Boiling Point: 76-78° UN No.: 1106 MDL No.: MFCD00008056
Formule: C₅H₁₃N
Kookpunt: 76…78 °C
Smeltpunt: –105 °C
Dichtheid: 0,746
Vlampunt: –1 °C (30 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008056
CAS nummer: 594-39-8
EINECS: 209-839-9
UN: 1106
ADR: 3,II