Nitro-tert-butane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-Methyl-2-nitropropane
A19608.06
A19608.14
A19608.22
A19608.06EA
28.4
EUR
A19608.06
A19608.14
A19608.22
Nitro-tert-butane ≥98%
Nitro-tert-butane
Purity: 98+%
CAS No.: 594-70-7
Molecular Formula: (CH3)3CNO2
Formula Weight: 103.12
Flash Point: 19°(66°F)
Refractive Index: 1.400
Melting Point: 27-31°
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 1744184
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00007393
Formule:
C₄H₉NO₂ Kookpunt: 126…127 °C Smeltpunt: 27…31 °C Dichtheid: 0,950 Vlampunt: 19 °C (66 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007393 CAS nummer: 594-70-7 EINECS: 209-851-4 UN: 1325 ADR: 4.1,II |