2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
156250500 156250010 156252500
ACRO156250500EA 66.9 EUR
ACRO156250500 ACRO156250010 ACRO156252500
2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane 98%
2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane
Formule: C₁₆H₃₄
Kookpunt: 240 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 0,79 g/cm³
Vlampunt: 95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008856
CAS nummer: 4390-04-9
EINECS: 224-506-8
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %