2,2,4-Trimethylpentane 98, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
28775.290EA 45.8 EUR
28775.290 28775.368 28775.461
2,2,4-Trimethylpentane 98, TECHNICAL
2,2,4-Trimethylpentane
Formule: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MW: 114.23 g/mol
Kookpunt: 99.2 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –107 °C
Dichtheid: 0.692 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –12 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008943
CAS nummer: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 98 %
Refractive index (20°C) 1.391 - 1.393