2,2,4-Trimethylpentane, Wasser_0,01 99, GPR RECTAPUR® zS
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
28780.322EA
125
EUR
28780.322
28780.366
2,2,4-Trimethylpentane, Wasser_0,01 99, GPR RECTAPUR® zS
2,2,4-Trimethylpentane
Formule:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ MW: 114.23 g/mol Kookpunt: 99.2 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –107 °C Dichtheid: 0.692 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: –12 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008943 CAS nummer: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN: 1262 ADR: 3 II Merck Index: 13,05212 |
|
Specification Test Results
Assay | Min. 99 % |
IR Spectrum | Passes test |
Density (20/4) | 0.690 - 0.695 |
Free acidity | Max. 0.0004 meq/g |
Evaporation residue | Max. 50 ppm |
Water | Max. 100 ppm |