Wegwerp oordopjes, E-A-RSoft™
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ES01001 ES01005 PD01010
111-1630EA 68.6 EUR
111-1630 111-1797 111-2422
Wegwerp oordopjes, E-A-RSoft™
Oordoppen Oordoppen voor eenmalig gebruik
De E-A-RSoft neongele oordoppen zijn vervaardigd van langzaam uitzettend polyurethaan schuimmateriaal. Een oordop met gelijkmatig verdeelde druk voor flexibiliteit en een goede afdichting met optimaal comfort. Wanneer de schuimdoppen in het oor zijn aangebracht, zetten deze uit en vormen zo een stevige pasvorm op maat. Deze oordoppen zijn verkrijgbaar met en zonder koord en kunnen worden gebruikt met de One Touch™-dispenser.
  • Zacht, hypoallergeen schuimmateriaal voor minder druk in het oor
  • Glad, vuilafstotend oppervlak voor betere hygiëne, duurzaamheid en comfort
  • Polyesterkoord voorkomt gehoorverlies
  • Eén maat, past in de meeste gehoorkanalen
SNR: 37 dB
Certificaten: EN 352-2