2,2,4-Trimethylpentane 99,5, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
Avg. Ratings: 4.0 (1 Review)
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83630.320EA
211
EUR
83630.320
83630.290
2,2,4-Trimethylpentane 99,5, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
2,2,4-Trimethylpentane
Formule:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ MW: 114.23 g/mol Kookpunt: 99.2 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –107 °C Dichtheid: 0.692 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: –12 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008943 CAS nummer: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN: 1262 ADR: 3 II Merck Index: 13,05212 |
|
Specification Test Results
Assay (GC) | Min. 99.50 % |
Water | Max. 0.01 % |
Non-volatile residue | Max. 0.0005 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Transmittance (220 nm) | Min. 70.0 % |
Transmittance (235 nm) | Min. 80.0 % |
Transmittance (255 nm) | Min. 98.0 % |
Conforms to BDH 15246 | Passes test |