Drukfiltratie-apparaten, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10451610 10452006 10453001 10453007 10450450
514-0788EA 5440 EUR
514-0788 WHAT10452006 514-0352 WHAT10453007 WHAT10450450
Drukfiltratie-apparaten, Whatman™
Filters Membraanfiltersystemen
Drukfiltratie-apparaten met een cilinder voor monsterlading zijn geschikt voor batchfiltratie van monsters vanaf 20 ml. Apparaten zonder infusiecilinders zijn inline aangesloten en geschikt voor grotere volumes van verschillende liters.
Filtration of liquids and gases is possible, including sterile filtration of serums or clear filtration of media that are difficult to filter, especially those that are highly viscous. Membranes, paper or glass fiber filter discs can be used. Cleaning and changing of filters is completed in a few steps.
Alle apparaten zijn uitgerust met drukbestendige filterhouders. De hoogwaardige siliconen of PTFE O-ringen dichten de systemen af. Gelieve ervoor te zorgen dat u alleen intacte afdichtingen gebruikt voor veiligheidsredenen. PTFE-versies zijn beschikbaar naast de roestvrijstalen apparaten, voor gebruik met corrosieve media.