Magnetische roerder, ESP
Leverancier: VELP Scientifica
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
442-1118EA 193 EUR
442-1118
Magnetische roerder, ESP
Roerders Magnetische roerders
Ultraplatte magnetische roerder zonder bewegende mechanische onderdelen.
  • Microprocessorgestuurd, instelbaar roersysteem
  • Voorzichtig opstarten voor optimale stijging van roersnelheid
  • Plaat en behuizing vervaardigd van chemisch bestendige materialen