2,3-Dimethylbutane ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B22223.06
B22223.14
B22223.22
B22223.06EA
32.9
EUR
B22223.06
B22223.14
B22223.22
2,3-Dimethylbutane ≥99%
2,3-Dimethylbutane
Purity: 99%
CAS No.: 79-29-8
Molecular Formula: C6H14
Formula Weight: 86.18
Flash Point: -29°(-20°F)
Refractive Index: 1.375
Odour: Mild
Melting Point: -129°
Boiling Point: 57-59°
Beilstein Reference: 1730737
UN No.: 2457
MDL No.: MFCD00008925
Formule:
C₆H₁₄ Kookpunt: 57…59 °C Smeltpunt: –129 °C Dichtheid: 0,662 Vlampunt: –29 °C (–20 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008925 CAS nummer: 79-29-8 EINECS: 201-193-6 UN: 2457 ADR: 3,II |