2,3-Dimethylpentane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 565-59-3
Molecular Formula: C7H16
Formula Weight: 100.21
Flash Point: -6°(21°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.690
Refractive Index: 1.3920
Boiling Point: 89-90°
UN No.: 1206
MDL No.: MFCD00009337
Formule:
C₇H₁₆ Kookpunt: 89…90 °C Smeltpunt: –135 °C Dichtheid: 0,690 Vlampunt: –6 °C (21 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009337 CAS nummer: 565-59-3 EINECS: 209-280-0 UN: 1206 ADR: 3,II |