2,6,10,14-Tetramethylpentadecane 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
138460050 138460500 138462500
ACRO138460050EA 52.2 EUR
ACRO138460050 ACRO138460500 ACRO138462500
2,6,10,14-Tetramethylpentadecane 95%
2,6,10,14-Tetramethylpentadecane
Formule: C₁₉H₄₀
Kookpunt: 296 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 0,78 g/cm³
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008952
CAS nummer: 1921-70-6
EINECS: 217-650-8
Merck Index: 12,07932
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %