2-Methylbutaan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: iso-Pentane
24872.298EA 81.3 EUR
24872.298 24872.323 24872.260
2-Methylbutaan ≥99%, GPR RECTAPUR®
2-Methylbutaan
Formule: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
MW: 72.15 g/mol
Kookpunt: 28
Smeltpunt: –160 °C
Dichtheid: 0.62 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009338
CAS nummer: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
UN: 1265
ADR: 3 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=c7ed2044255d0d72af23a3fafec4ef6066d25097&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99 %
Boiling point 27.0 - 28.5 °C
Density (20/4) 0.600 - 0.640
Refractive index (20°C) 1.353 - 1.355
Evaporation residue Max. 50 ppm