2-Methylbutaan, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: iso-Pentane
M-Clarity™ quality level = MQ100
59060-5ML 59060-10ML
59060-5MLEA 64.2 EUR
59060-5ML 59060-10ML
2-Methylbutaan, Supelco®
2-Methylbutaan
Formule: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
MW: 72.15 g/mol
Kookpunt: 28
Smeltpunt: –160 °C
Dichtheid: 0.62 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009338
CAS nummer: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
UN: 1265
ADR: 3 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a3b6c29609570bf029ff5139d3ce2fe75de9bad&vid=d1fe229673400253d4f2748b1b0d484c4f921fb9&prid=web&clid=SAPDAM