2-Methylhexane 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
126910050 126910250
ACRO126910050EA 110 EUR
ACRO126910050 ACRO126910250
2-Methylhexane 99%
2-Methylhexane
Formule: C₇H₁₆
Kookpunt: 90 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –118 °C
Dichtheid: 0,67 g/cm³
Vlampunt: –3 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009487
CAS nummer: 591-76-4
EINECS: 209-730-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3835 to 1.3855 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %