2-Methylpentane 99+%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,1-Dimethylbutane, Isohexane
127340010 127340025 127341001
ACRO127340010EA 431 EUR
ACRO127340010 ACRO127340025 ACRO127341001
2-Methylpentane 99+%, pure
2-Methylpentane
Formule: C₆H₁₄
Kookpunt: 60 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –154 °C
Dichtheid: 0,66 g/cm³
Vlampunt: –23 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009406
CAS nummer: 107-83-5
EINECS: 203-523-4
UN: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ce61b1646b637970765dc4b16a997650aeccfd1&vid=71606860b34952f73fd29b7df735dd0916b1e93c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3700 to 1.3720 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %