3,3-Dimethylpentane 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
152660010 152660050 152660250
ACRO152660010EA 43.4 EUR
ACRO152660010 ACRO152660050 ACRO152660250
3,3-Dimethylpentane 99%
3,3-Dimethylpentane
Formule: C₇H₁₆
MW: 100.2 g/mol
Kookpunt: 86 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –135 °C
Dichtheid: 0.69 g/cm³
Vlampunt: –6 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009322
CAS nummer: 562-49-2
EINECS: 209-230-8
UN: 1206
ADR: 3 II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3900 to 1.3920 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %