3-Methylpentane 99
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L03133.AE
L03133.AP
L03133.AEEA
49.1
EUR
L03133.AE
L03133.AP
3-Methylpentane 99
3-Methylpentane
Purity: 99+%
CAS No.: 96-14-0
Molecular Formula: C6H14
Formula Weight: 86.18
Flash Point: -32°(-26°F)
Refractive Index: 1.3770
Odour: Petroleum-like
Melting Point: -118°
Boiling Point: 63-65°
Beilstein Reference: 1730734
UN No.: 1208
MDL No.: MFCD00009342
Formule:
C₆H₁₄ MW: 86.18 g/mol Kookpunt: 63…65 °C Smeltpunt: –118 °C Dichtheid: 0.663 Vlampunt: –32 °C (–26 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009342 CAS nummer: 96-14-0 EINECS: 202-481-4 UN: 1208 ADR: 3 II |