3-Methylpentane, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
MQ100
68320-50ML 68320-5ML
68320-50MLEA 408 EUR
68320-50ML 68320-5ML
3-Methylpentane, Supelco®
3-Methylpentane
Formule: C₆H₁₄
MW: 86.18 g/mol
Kookpunt: 64
Smeltpunt: –118 °C
Dichtheid: 0.664 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009342
CAS nummer: 96-14-0
EINECS: 202-481-4
UN: 1208
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=735c89dc450d547ebef567bb643698327134d388&vid=3022c34d07dad177b9a3300a8b67a94ff7182088&prid=web&clid=SAPDAM