Methyl phenylacetate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15537.0B A15537.0I A15537.30
A15537.0BEA 67 EUR
A15537.0B A15537.0I A15537.30
Methyl phenylacetate ≥99%
Methyl phenylacetate
Formule: C₉H₁₀O₂
Kookpunt: 218…220 °C
Smeltpunt: 49…50 °C
Dichtheid: 1,067
Vlampunt: 85 °C (185 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008453
CAS nummer: 101-41-7
EINECS: 202-940-9
Merck Index: 14,7268
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable