6-Bromo-1-hexene 95%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 95%
CAS No.: 2695-47-8
Molecular Formula: C6H11Br
Formula Weight: 163.06
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4652
Odour: Characteristic
Boiling Point: 147°
Beilstein Reference: 506203
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000269
Formule:
C₆H₁₁Br Kookpunt: 147 °C Dichtheid: 1,217 Vlampunt: 54 °C (129 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000269 CAS nummer: 2695-47-8 EINECS: 220-267-9 UN: 1993 ADR: 3,III |